Få mere at vide
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11374967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374967 250 g 250g
11384967 10 g 10g
11364967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041977.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)chlorid bruges i organiske reaktioner såsom Friedel-crafts acylering og Diels-Alder reaktion som en Lewis syrekatalysator. Det er en effektiv katalysator for thioacetalisering og dens kemoselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-82-8
Molekylær formel InCl3
MDL nummer MFCD00011058
Tekniske data
Kogepunkt 800°C
Kemisk navn eller materiale Indium(III) chloride
Smeltepunkt 586°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and tetrhydrofuran. Sparingly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 221.18
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.46