Få mere at vide
Indium(III)chlorid, anhydr, 98+%
Artikelnummer. 11349515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349515 25 g 25g
11339515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18758.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1783.61 DKK
    1604.65 DKK / 25g
    Spare 178.96 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)chlorid bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator. Det er en effektiv katalysator for thioacetalisering og dens kemoselektivitet. Det katalyserer den enantioselektive ringåbning af meso-aziridiner med thioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indium(III)chlorid bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator. Det er en effektiv katalysator for thioacetalisering og dens kemoselektivitet. Det katalyserer den enantioselektive ringåbning af meso-aziridiner med thioler.
Opløselighed
Opløseligt i vand og tetrahydrofuran. Svagt opløseligt i alkohol og uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler. Den smeltede tilstand af indium(III)chlorid kan lede elektricitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-82-8
Molekylær formel InCl3
MDL nummer MFCD00011058
Tekniske data
Kogepunkt 800 °C
Kemisk navn eller materiale Indium(III) chloride
Smeltepunkt 586 °C
Navn note Vandfri
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og tetrahydrofuran. Sparsomt opløselig i alkohol og uopløselig i æter.
Formel vægt 221.18
Procent renhed ≥98%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.46