Få mere at vide
Indium(III)chlorid, anhydr, 98+%
Beschreibung
Indium(III)chlorid bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator. Det er en effektiv katalysator for thioacetalisering og dens kemoselektivitet. Det katalyserer den enantioselektive ringåbning af meso-aziridiner med thioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indium(III)chlorid bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator. Det er en effektiv katalysator for thioacetalisering og dens kemoselektivitet. Det katalyserer den enantioselektive ringåbning af meso-aziridiner med thioler.
Opløselighed
Opløseligt i vand og tetrahydrofuran. Svagt opløseligt i alkohol og uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler. Den smeltede tilstand af indium(III)chlorid kan lede elektricitet.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 800 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 586 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 3.46 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4958 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Indium(III) chloride, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride