Få mere at vide
Indium(III) chloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | Cl3In |
| MDL nummer | MFCD00011058 |
| SMIL | [In+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.18 |
| Procent renhed | 98% |