Få mere at vide
Indium(III)bromid, vandfrit, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050967
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11339267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040126.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13465-09-3
Indium(III)bromid bruges i organisk syntese som vandtolerant Lewis syre. Det katalyserer effektivt tre-komponent koblingen afβ -ketoestere, aldehyder og urinstof (eller thiourinstof) for at give de tilsvarende dihydropyrimidinoner. Det bruges som en katalysator til at producere dithioacetaler, når uaktiverede alkyner reagerer med thioler, og felter som optik og mikroelektronik, der anvender halvlederteknologi, har bred anvendelse af indium i højtydende solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-09-3
MDL nummer MFCD00011057
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) bromide
Smeltepunkt ∼436°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel InBr3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 354.55
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.74 g/mL