Tekniske data
| Kogepunkt | 656.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) bromide |
| Smeltepunkt | 220.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | InBr3 |
| Merck Index | 15, 4997 |
| Formel vægt | 354.52 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium(III) bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.