Få mere at vide
Indium(III)acetat, 99,99%, (sporstofbasis), vandfri
Artikelnummer. 11985921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985921 50 g Glasflaske 50g
11975921 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436980500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 DKK
    2208.65 DKK / 50g
    Spare 396.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25114-58-3 | C6H9InO6 | 291,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25114-58-3
Molekylær formel C6H9InO6
Molekylvægt (g/mol) 291.95
InChI nøgle LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC navn eddikesyre;indium
SMIL CC(=O)O.[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) acetate
Smeltepunkt 270,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 35,3 til 43,3% (In) (Kompleksometri)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 291.95
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.