Få mere at vide
Indium(III) acetate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408116
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11369877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042230.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III)acetat bruges som katalysator ved intermolekylær radikaladdition af organiske iodider til elektronmangelfulde alkener. Det bruges også til reduktion af 1-brom-3-phenylpropan til propylbenzen. Yderligere bruges det til at fremstille indiumoxidet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25114-58-3
Molekylær formel C2H4InO2
Molekylvægt (g/mol) 174.87
MDL nummer MFCD00054347
InChI nøgle LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC navn eddikesyre;indium
SMIL CC(=O)O.[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) acetate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Formel vægt 291.96
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, indium(3+) salt