Få mere at vide
Indium(III)acetat, 99,99% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11379877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379877 50 g 50g
11369877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042230.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174,87 g/mol
Indium(III)acetat bruges som katalysator ved intermolekylær radikaladdition af organiske iodider til elektronmangelfulde alkener. Det bruges også til reduktion af 1-brom-3-phenylpropan til propylbenzen. Yderligere bruges det til at fremstille indiumoxidet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25114-58-3
Molekylær formel C2H4InO2
Molekylvægt (g/mol) 174.87
MDL nummer MFCD00054347
InChI nøgle LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC navn eddikesyre;indium
SMIL CC(=O)O.[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) Acetate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, mineralsyre og eddikesyre.
Formel vægt 291.96