Få mere at vide
Indium(I) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Indium(I)iodid kan anvendes til fremstilling af indiumklynge- og kædeforbindelser. Det bruges også som et reagens til at udbrede organiske reaktioner, dvs. ringslutning og spaltning af diselenid eller disulfid. Det spiller en vigtig rolle ved fremstilling af indiumholdige komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(I) iodide |
| Smeltepunkt | 351°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in some organic solvents,pyridine or m-xylene mixture. |
| Formel vægt | 241.72 |
| Procent renhed | 99.998% |
| Emballage | Ampul |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium(I) iodide, ultra dry
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium iodide