Få mere at vide
Indium(I) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048502
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11310979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010707.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium(I)chlorid bruges til at fremstille bur, dinukleære komplekser (In-cyclodiphophazanes), som besidder interessante metal-metal-interaktioner, halvlederdoping, fosfor-sammensatte halvledere, ITO tyndfilm, grundlæggende råmateriale til sammensætning af organisk indium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-10-6
Molekylær formel ClIn
Molekylvægt (g/mol) 150.27
MDL nummer MFCD00148875
InChI nøgle APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn λ1-indiganyliumylidenchlorid
SMIL [Cl-].[In+]
Tekniske data
Kogepunkt 608°C
Kemisk navn eller materiale Indium(I) chloride
Smeltepunkt ∼225°C
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 150.27
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.19 g/mL