Få mere at vide
Indium(I) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11320979
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320979 25 g 25g
11310979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010707.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium(I)chlorid bruges til at fremstille bur, dinukleære komplekser (In-cyclodiphophazanes), som besidder interessante metal-metal-interaktioner, halvlederdoping, fosfor-sammensatte halvledere, ITO tyndfilm, grundlæggende råmateriale til sammensætning af organisk indium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-10-6
Molekylær formel ClIn
Molekylvægt (g/mol) 150.27
MDL nummer MFCD00148875
InChI nøgle APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn λ1-indiganyliumylidenchlorid
SMIL [Cl-].[In+]
Tekniske data
Kogepunkt 608°C
Kemisk navn eller materiale Indium(I) chloride
Smeltepunkt ∼225°C
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 150.27
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.19 g/mL