Få mere at vide
Indium(I) chloride, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11389217
Skift visning
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389217 0.5 g 0.5g
11399217 5 g 5g
11309227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040033.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indiumchlorid er en Lewis-syrekatalysator i organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acyleringer og Diels-Alder-reaktioner, og det bruges i højtydende solceller såsom optik og mikroelektronik. Det applikationer finder i halvlederteknologi, der producerer fosfor, lavtryksnatriumlampe og producerer kemikalier med høj renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-10-6
Molekylær formel ClIn
Molekylvægt (g/mol) 150.27
MDL nummer MFCD00148875
InChI nøgle APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn λ1-indiganyliumylidenchlorid
SMIL [Cl-].[In+]
Tekniske data
Kogepunkt 608°C
Kemisk navn eller materiale Indium(I) chloride
Smeltepunkt ∼225°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Beilstein EM>13,
Opløselighedsinformation Soluble in water and THF.
Formel vægt 150.27
Procent renhed 99.995%
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.19 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride