Få mere at vide
Indium(I) chloride, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Indiumchlorid er en Lewis-syrekatalysator i organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acyleringer og Diels-Alder-reaktioner, og det bruges i højtydende solceller såsom optik og mikroelektronik. Det applikationer finder i halvlederteknologi, der producerer fosfor, lavtryksnatriumlampe og producerer kemikalier med høj renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 608°C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(I) chloride |
| Smeltepunkt | ∼225°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Beilstein | EM>13, |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and THF. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Indium chloride