Få mere at vide
Indium(I) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388168 25 g 25g
11378168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039388.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14280-53-6
MDL nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Tekniske data
Kogepunkt 662°C
Kemisk navn eller materiale Indium(I) bromide
Smeltepunkt 220°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Formel vægt 194.73
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.96 g/mL