Få mere at vide
Indium(I) bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058573
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11340108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042865.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14280-53-6
Molekylær formel InBr
MDL nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Tekniske data
Kogepunkt 662°C
Kemisk navn eller materiale Indium (I) bromide
Smeltepunkt 220°C
Fysisk form Polycrystalline Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Formel vægt 194.73
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.96 g/mL