Få mere at vide
Indium foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek
25mm
Hver
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Indium foil |
| Navn note | 1.0mm (0.04 in.) thick |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈4.6g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Puratronic |
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering