Få mere at vide
Indiumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5547799
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11430390
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013982.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Udseende Silvery-white foil
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Foil