Få mere at vide
Indiumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11440390
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440390 100 x 150 mm Hver
11430390 50 x 50 mm Hver
11321499 150 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013982.GJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Udseende Sølvhvid folie
Tæthed 7,31 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 100 x 150 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Floret