Få mere at vide
Indiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Puratronic™ 99,9975% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Udseende | Sølvhvid folie |
| Tæthed | 7,31 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9975% (metalbasis) |
| Form | Floret |