Få mere at vide
Indiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11355919
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355919 50 x 50 mm Hver
11396608 50 x 100 mm Hver
11365919 100 x 150 mm Hver
11386608 150 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11355919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012206.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.91 DKK
    738.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 4,6g/50x50mm | CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium foil
Navn note 0.127mm (0.005 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%