Få mere at vide
Indium arsenide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049779
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022651.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inden for halvlederelektronik
Indiumarsenid bruges i halvlederelektronik, konstruktion af infrarøde detektorer, terahertz-strålingskilde, da det er en stærk foto-dember-emitter, overlegen elektronmobilitet og hastighed, i højeffektapplikationer detektor, diodelasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-11-3
Molekylær formel AsIn
Molekylvægt (g/mol) 189.74
MDL nummer MFCD00016144
InChI nøgle RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC navn indiganylidinearsane
SMIL [As]#[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium arsenide
Smeltepunkt 936°C
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel InAs
FN nummer UN1557
Merck Index 14,4949
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 189.74
Procent renhed 99%