Få mere at vide
Indium arsenide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11368077
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368077 10 g 10g
11358077 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022651.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inden for halvlederelektronik
Indiumarsenid bruges i halvlederelektronik, konstruktion af infrarøde detektorer, terahertz-strålingskilde, da det er en stærk foto-dember-emitter, overlegen elektronmobilitet og hastighed, i højeffektapplikationer detektor, diodelasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-11-3
Molekylær formel AsIn
Molekylvægt (g/mol) 189.74
MDL nummer MFCD00016144
InChI nøgle RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC navn indiganylidinearsane
SMIL [As]#[In]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Indium arsenide
Smeltepunkt 936°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel InAs
FN nummer UN1557
Merck Index 14,4949
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 189.74
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.