Få mere at vide
Indiumarsenid, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392018
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392018 10 g 10g
11372018 2 g 2g
11382018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012932.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-11-3 | AsIn | 189.74 g/mol
Indiumarsenid bruges til konstruktion af infrarøde detektorer, til bølgelængdeområdet 1-3 μm. Det er meget udbredt som terahertz-strålingskilde, da det er en stærk foto-dember-emitter. Indiumarsenid bruges også til fremstilling af diodelaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-11-3
Molekylær formel AsIn
Molekylvægt (g/mol) 189.74
MDL nummer MFCD00016144
InChI nøgle RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC navn indiganylidinearsane
SMIL [As]#[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium arsenide
Smeltepunkt 936°C
Navn note Hardly attacked by mineral acids
Farve Grå
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 189.74
Lugt Odorless
Udseende Gray polycrystalline pieces