Få mere at vide
Indium antimonide, Electronic Grade, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11389269
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088460.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I halvlederelektronik, som en infrarød detektor og filter
Indiumantimonid bruges i halvlederelektronik, som infrarød detektor og filter. Anvendes i termiske billedkameraer, FLIR-systemer, infrarøde målsøgende missilstyringssystemer, foto-Dember-emitter og i infrarød astronomi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-41-0
Molekylær formel InSb
Molekylvægt (g/mol) 236.578
MDL nummer MFCD00016146
InChI nøgle WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC navn indiganylidinestibane
SMIL [In]#[Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium antimonide
Smeltepunkt 535°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 236.57
Procent renhed 99.99%
Grad Elektronisk
Lugt Odorless
Tæthed 5.75 g/mL at (m.p.)