Få mere at vide
Indium antimonide, Electronic Grade, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11379269
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379269 2 g 2g
11389269 10 g 10g
11399269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088460.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I halvlederelektronik, som en infrarød detektor og filter
Indiumantimonid bruges i halvlederelektronik, som infrarød detektor og filter. Anvendes i termiske billedkameraer, FLIR-systemer, infrarøde målsøgende missilstyringssystemer, foto-Dember-emitter og i infrarød astronomi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-41-0
Molekylær formel InSb
Molekylvægt (g/mol) 236.578
MDL nummer MFCD00016146
InChI nøgle WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC navn indiganylidinestibane
SMIL [In]#[Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium antimonide
Smeltepunkt 535°C
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 236.57
Procent renhed 99.99%
Grad Elektronisk
Lugt Odorless
Tæthed 5.75 g/mL at (m.p.)