Få mere at vide
Indiumantimonid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049537
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014626.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1312-41-0 | InSb | 236.578 g/mol
Indiumantimonid finder anvendelse i infrarøde detektorer, herunder FLIR-systemer, termiske kameraer, infrarød astronomi og i infrarøde målsøgende missilstyringssystemer i hurtige transistorer. Det bruges i termiske billeddetektorer ved hjælp af foto-elektromagnetiske detektorer eller fotodioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-41-0
Molekylær formel InSb
Molekylvægt (g/mol) 236.578
MDL nummer MFCD00016146
InChI nøgle WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC navn indiganylidinestibane
SMIL [In]#[Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium antimonide
Smeltepunkt 535°C
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 236.57
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 5.75 g/mL at m.p.