Få mere at vide
Indiumantimonid, 99,999 % (metalbasis)
Beskrivelse
Indiumantimonid finder anvendelse i infrarøde detektorer, herunder FLIR-systemer, termiske kameraer, infrarød astronomi og i infrarøde målsøgende missilstyringssystemer i hurtige transistorer. Det bruges i termiske billeddetektorer ved hjælp af foto-elektromagnetiske detektorer eller fotodioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium antimonide |
| Smeltepunkt | 535 °C |
| Fysisk form | Brikker |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5,75 g/ml ved m.p. |
| FN nummer | UN1549 |
| Merck Index | 14,4948 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |