Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Grå |
| Smeltepunkt | 156.0°C |
| Kogepunkt | 2000.0°C |
| Tæthed | 7.3000g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 100.00% |
| Form | Pulver |
| Lineær formel | In |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium, powder
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.