Få mere at vide
Indium, 99,99%, (spormetalbasis), folie, 0,127 mm tyk
Artikelnummer. 10277760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.3 g
9.2 g
Pakningsstørrelse:
2.3g
9.2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10277760 2.3 g 2.3g
11375436 9.2 g 9.2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318110023
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Farve Grå
Smeltepunkt 156.0°C
Kogepunkt 2000.0°C
Mængde 2.3 g
Analyseprocentområde 99.99%
Form Foil
Lineær formel In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Merck Index 15, 4987
Formel vægt 114.82
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis