missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Indisulam

Beskrivelse
Indisulam is an acts as a molecular glue to induce proteosomal degradation of mRNA splicing factor RBM39 (also designated CAPERα, HCC1, FSAP59, and RNPC2), via binding to DCAF15. Acts as a pre-mRNA splicing modulator (SPLAMs; splicing inhibitor sulfonamides), causes aberrant pre-mRNA splicing. Suppresses proliferation of cancer cell lines. Reduces viability of HCT-116 cells (IC50 = 0.56 μM). Induces cell cycle arrest in the G1 phase in cancer cell lines. Also a high affinity carbonic anhydrase isozyme XII (hCA XII) inhibitor (Ki = 3.0-5.7 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-(3-Chloro-1 H-indol-7-yl)-1,4-benzenedisulfonamide |
| CAS | 165668-41-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
| Molekylær formel | C14H12ClN3O4S2 |
| Formel vægt | 385.84 |
| Produkttype | pre-mRNA Splicing Modulator |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?