missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Indirubin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478986
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478986 100 mg
16473836 25 mg
16471308 5 mg
16469895 250 mg
16468868 10 mg
16464757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478986 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0117

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.

Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Indirubin
CAS 479-41-4
Farve Reddish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H10N2O2
Mængde 100 mg
Synonym Couroupitine B Indigo red Indigopurpurin
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (19.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=O
Molekylvægt (g/mol) 262.26
Formel vægt 262.26
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.