Få mere at vide
Indinavir-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indinavir-D6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H47N5O4/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45)/t28-,29-,31-,32+,33-/m0/s1/i9D,12D,15D,21D,22D2 |
| Formel vægt | 619.4005 |