Få mere at vide
Indigosol O Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indigosol O, Disodium Salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-27(20,21)25-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(26-28(22,23)24)10-6-2-4-8-12(10)18-14;;/h1-8,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 467.9674 |