Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigo, syntetisk
Artikelnummer. 10206940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206940 25 g Glasflaske 25g
10082650 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206940 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 212130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 482-89-3 | C16H10N2O2 | 262.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 482-89-3
Molekylær formel C16H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 262.268
MDL nummer MFCD00005722
InChI nøgle COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Synonym C.I. 73000, Vat Blue 1
PubChem CID 5318432
IUPAC navn (2E)-2-(3-oxo-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C3C(=O)C4=CC=CC=C4N3)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indigo
Navn note synthetic
Beilstein 24, 417
Merck Index 15, 4981
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 262.26
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Blå til violet
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indigo
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.