Få mere at vide
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile engangshandsker
Artikelnummer. p-200008766 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 17999970
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse indigo nitrilhandsker er ideelle til dit rutinemæssige laboratoriearbejde og er udformet med teksturerede fingerspidser for at sikre et fast greb.
  • Ikke-sterile, ikke-pulveriserede handsker giver høj beskyttelse til en bred vifte af anvendelser og generel brug
  • Teksturerede fingerspidser giver godt greb
  • Type B beskyttelseshandske hjælper dig med at arbejde sikkert med god ergonomisk beskyttelse
  • PPE Kategori III
  • Ambidekstrøs
  • Teksturerede fingerspidser for sikker håndtering
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Kloreret Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Indigo
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 3,5 til 6,3 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,09 til 0,16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 2,4 til 3,5 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,06 til 0,09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,4 til 3,5 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,06 til 0,09 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Længde (engelsk) 9,4 tommer
Længde (metrisk) 240 mm