Få mere at vide
Indigo Carmine Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15665830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15665830 100 mL Poly bottle 100ml
15675830 500 mL Poly bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 55928100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 860-22-0
Molekylær formel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 466.35
MDL nummer MFCD00005723
InChI nøgle KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC navn disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indigo carmine solution
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
FN nummer UN3264
Formel vægt 466.35g/mol
Emballage Poly bottle
Tæthed 1.01g/mL at 20°C
Farve Blue
Mængde 100 mL
Fysisk form Liquid