Få mere at vide
Indigo Carmine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447982 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11447982 5 g
11457982 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215263805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indigo Carmine is used as a stain.
  • Indigo Carmine is useful in the staining of Negri bodies.
  • It can be used as a contrast stain for plasma when red nuclear stains are used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 860-22-0
Molekylær formel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 466.35
MDL nummer MFCD00005723
InChI nøgle KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC navn dinatrium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbans λ max (water) 608 to 610 nm
Kemisk navn eller materiale Indigo carmine
Navn note Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Analyseprocentområde ˜85%
Opløselighedsinformation 10 to 50 mg/mL at 70.7°F
Formel vægt 466.3
Farve Lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.