Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, til analyse, høj renhed biologisk bejdse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indigo Carmine |
| Farvestofindhold | 85% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 25, 304 |
| Merck Index | 15, 4982 |
| Farve | Blå |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1g/100 ml (25 c). Andre opløseligheder: let opløseligt i alkohol, praktisk talt uopløseligt i de fleste andre organiske opløsningsmidler |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indigo Carmine
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.