Få mere at vide
Indigo Carmine, Extra Pure, SLR, C.I.73015, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10366040 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10366040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/0300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 860-22-0
Molekylær formel C16H8N2Na2O8S2
MDL nummer MFCD00005723
InChI nøgle KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 466.35
PubChem CID 5284351
Formel vægt 466.34g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Blue
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indigo Carmine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /