Få mere at vide
Indigo Carmine (C.I. 73015), Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | >340°C |
| CAS | 860-22-0 |
| MDL nummer | MFCD00005723 |
| Tæthed | 0.71 g/cm3 at 29°C |
| Synonym | Indigo carmine (C.I. 73015), Indigo carmine (C.I. 73015) |
| Mængde | 25 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.35 |
| Grad | Research |