Få mere at vide
Indigo Carmine 5,7'-Isomer (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indigo Carmine 5,7'-Isomer |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-8-2-1-3-11(28(24,25)26)12(8)18-14(15)13-16(20)9-6-7(27(21,22)23)4-5-10(9)17-13;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;; |
| Formel vægt | 465.9517 |