Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine
Artikelnummer. p-3756569 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10381731
Brand: Thermo Scientific Chemicals 412300250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 860-22-0
Molekylær formel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 466.35
MDL nummer MFCD00005723
InChI nøgle KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC navn dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indigo carmine
Navn note Pure
Absorptionsforhold 0.98 to 1.07
Farvestofindhold 80% min.
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 608 to 612nm
Formel vægt 466.34
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Blå til lilla
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indigo Carmine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.