Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin
Beskrivelse
Nyttig til farvning af Negri-kroppe Indigokarmin bruges som fødevarefarvestof, pH-indikator og opløst ozon. Det bruges til at detektere aminovæskelækager, fremhæve dele af urinvejene, vævspletter og værktøj til bestemmelse af hypoklorit. Som farvestof i nyrefunktionen bruges det til test og påvisning af nitrater og chlorater og til test af mælk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nyttig ved farvning af Negri-kroppe Indigokarmin bruges som fødevarefarvestof, pH-indikator og opløst ozon. Det bruges til at detektere aminovæskelækager, fremhæve dele af urinvejene, vævspletter og værktøj til bestemmelse af hypoklorit. Som farvestof i nyrefunktionen bruges det til test og påvisning af nitrater og chlorater og til test af mælk.
Opløselighed
Opløselig i ethylenglycolmonomethylether og ethanol. Lidt opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i benzen, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indigo carmine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4103904 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,4944 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethylenglykol, monomethylether og ethanol. Let opløselig i vand og alkohol. Uopløseligt i benzen, kloroform og organiske opløsningsmidler. |
| IUPAC navn | dinatrium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat |
| Formel vægt | 466.36 |