Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin
Artikelnummer. 11428716
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428716 25 g -
11438716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428716 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16052.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466,35 g/mol
Nyttig til farvning af Negri-kroppe Indigokarmin bruges som fødevarefarvestof, pH-indikator og opløst ozon. Det bruges til at detektere aminovæskelækager, fremhæve dele af urinvejene, vævspletter og værktøj til bestemmelse af hypoklorit. Som farvestof i nyrefunktionen bruges det til test og påvisning af nitrater og chlorater og til test af mælk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig ved farvning af Negri-kroppe Indigokarmin bruges som fødevarefarvestof, pH-indikator og opløst ozon. Det bruges til at detektere aminovæskelækager, fremhæve dele af urinvejene, vævspletter og værktøj til bestemmelse af hypoklorit. Som farvestof i nyrefunktionen bruges det til test og påvisning af nitrater og chlorater og til test af mælk.
Opløselighed
Opløselig i ethylenglycolmonomethylether og ethanol. Lidt opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i benzen, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 860-22-0
Molekylær formel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 466.35
MDL nummer MFCD00005723
InChI nøgle KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
PubChem CID 5284351
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indigo carmine
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 4103904
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4944
Opløselighedsinformation Opløselig i ethylenglykol, monomethylether og ethanol. Let opløselig i vand og alkohol. Uopløseligt i benzen, kloroform og organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
Formel vægt 466.36