Få mere at vide
Mettler Toledo™ Indikering af halvcelle-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. 10312671
Skift visning
pH-område:
2 til 9
4 til 10
Temperatur (engelsk) Drift:
0 °F til 122 °F
0 °F til 176 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Temperatur (engelsk) Drift Pakningsstørrelse
10312671 2 til 9 0 °F til 122 °F Hver
10414641 4 til 10 0 °F til 176 °F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10312671 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9680.00 DKK
    8012.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 1667.30 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kræver
Alle ion-selektive halvceller kræver InLab™ 302 referencecelle
Til hurtig og nem bestemmelse af koncentrationen af en række opløste ioner. Mettler Toledo Indikerende halvcelle-ion-selektive elektroder har robuste polyoxymethylen (POM)-legemer.
  • Består af et universelt skaft og udskifteligt ionspecifikt membranmodul, så du kan måle ion efter eget valg
  • Alle ion-selektive halvceller kræver InLab™ 302 referencecelle (se 01-920-101, tilgængelig separat) og passende S7-forbindelseskabel
Ordreinfo
Alle er 4,75 tommer lang (120 mm) og 0,5 tommer (12 mm) i diameter. For andre ionselektive elektroder og membransæt, der ikke er opført her, kontakt din Fisher Scientific™ kundeservicemedarbejder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Bestemmelse af ammoniumkoncentration i prøver såsom kedelfødevand, mad og gødning
Materiale Polymer Matrix
Konnektortyper S7
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Diameter (engelsk) Krop 0,5 tommer
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) Krop 4,75 tommer.
Længde (metrisk) krop 120 mm
pH-område 2 til 9
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 122 °F
Koncentrationsmåleområde 1 til 1E-05mol/L