Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Angiver Classic
Artikelnummer. 11959075
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11959075
Brand: QIAGEN WB120306
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af bukkale nukleinsyreprøver. Angiver QIAcard FTA Klassisk med 4 prøveområder pr. kort.
  • QIAcard Indikering FTA Kortene inkluderer et lyserødt farvestof, der bliver hvidt, når en farveløs prøve, f.eks. bukkale celler eller spyt, påføres.
  • Stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer ved stuetemperatur med pletvolumener på 125μ L.
  • Cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og beskytter DNA mod nedbrydning.
Tekniske data
Oversigt Indsaml, stabiliser, bearbejd, transporter og arkiver bukkale DNA-prøver, fire prøver pr. kort.
Format Kort
Prøvetype Bukalt DNA
Til brug med (udstyr) Direkte STR-forstærkning
Til brug med (applikation) Retsmedicin, Transgen identifikation, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Fødevare- og landbrugstestning, Lægemiddelopdagelse, Genomics, STR-analyse, Dyreidentifikation, Helgenom-amplifikation, Molekylærbiologi
Inkluderer Lyserødt indikerende farvestof
Antal prøver 4
Produkttype Angiver FTA Klassisk kort
Mængde 25 pakker
Prøvevolumen 125μ L