missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Indibulin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471947
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471947 50 mg
16448467 5 mg
16446266 100 mg
16445798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13649

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Indibulin (ZIO 301), an orally applicable inhibitor of tubulin assembly, shows potent anticancer activity with a minimal neurotoxicity. Indibulin reduces inter-kinetochoric tension, produces aberrant spindles, activates mitotic checkpoint proteins Mad2 and BubR1, and induces mitotic arrest and apoptosis.

Indibulin (ZIO 301), an orally applicable inhibitor of tubulin assembly, shows potent anticancer activity with a minimal neurotoxicity. Indibulin reduces inter-kinetochoric tension, produces aberrant spindles, activates mitotic checkpoint proteins Mad2 and BubR1, and induces mitotic arrest and apoptosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Indibulin
CAS 204205-90-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H16ClN3O2
Mængde 50 mg
Synonym ZIO 301 D 24851
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=NC=C1)C(C2=CN(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 389.83
Formel vægt 389.83
Procent renhed 99.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.