Få mere at vide
Indenolol Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indenolol Monohydrochloride |
| CAS | 81789-85-7 |
| Molekylær formel | C15H21NO2 . HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (9CI)-1-[1H-inden-4(or 7)-yloxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hydrochloride, Pulsan, Pulsan (pharmaceutical), Securpres, dl-Indenolol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-15-8-4-6-12-5-3-7-14(12)15;/h3-4,6-8,11,13,16-17H,5,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2CC=Cc12 |
| IUPAC navn | 1-(1H-inden-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.7937 |
| Formel vægt | 283.1339 |