Få mere at vide
Indeno[1,2,3-cd]pyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indeno[1,2,3-cd]pyrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H |
| Formel vægt | 276.0939 |
| Procent renhed | >95% |